Learn More
Axygen™ Tappi Axygen per provette per PCR
Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Colore:
Assortiti
Blue
Clear
Green
Orange
Red
Trasparente
Violet
Yellow
Tipo di chiusura:
A cupola
Domed Cap
Piatto
Product Type:
8-Strip Domed PCR Tube Cap
PCR Caps
Strip di 8 tappi a cupola per provette per PCR
Strip di 8 tappi piatti per provette per PCR
Strip di 8 tappi piatti per provette per PCR con superficie scrivibile
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 125
Descrizione
Axygen polypropylene, thin wall PCR tubes with and without caps are designed to fit standard 96-well blocks and are available in an assortment of colors. The consistent and ultra-thin wall allows precise thermal transfer. An even insertion cap ensures a tight fit to reduce evaporation.
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | Esenti da RNasi, DNasi, apirogene |
| Colore chiusura | Trasparente |
| Colore | Trasparente |
| Volume (sistema metrico) | 0.2 ml |
| Quantità | Confezione da 125 |
| Materiale chiusura | Polipropilene |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Strip di 8 provette per PCR e micropiastre per PCR a 96 pozzetti, per PCR fluorescente, a luminescenza e in tempo reale |
| Sterilità | Non-sterile |
| Materiale | Polipropilene |
| Tipo di chiusura | Piatto |
| Vedi altri risultati |