Learn More
Axygen™ Tappi Axygen per provette per PCR
Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Colore:
Assortiti
Blue
Clear
Green
Orange
Red
Trasparente
Violet
Yellow
Tipo di chiusura:
A cupola
Domed Cap
Piatto
Product Type:
8-Strip Domed PCR Tube Cap
PCR Caps
Strip di 8 tappi a cupola per provette per PCR
Strip di 8 tappi piatti per provette per PCR
Strip di 8 tappi piatti per provette per PCR con superficie scrivibile
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 125
Descrizione
Axygen polypropylene, thin wall PCR tubes with and without caps are designed to fit standard 96-well blocks and are available in an assortment of colors. The consistent and ultra-thin wall allows precise thermal transfer. An even insertion cap ensures a tight fit to reduce evaporation.
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | RNase, DNase, pyrogen-free |
| Colore chiusura | Blue |
| Colore | Blue |
| Volume (sistema metrico) | 0.2 mL |
| Quantità | 125/Pk. |
| Materiale chiusura | Polypropylene |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 8-strips PCR tubes and 96-well PCR microplates |
| Sterilità | Non-sterile |
| Materiale | Polypropylene |
| Tipo di chiusura | Domed Cap |
| Vedi altri risultati |