Learn More
Axygen™ Tappi Axygen per provette per PCR
Codice prodotto. 12567987 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Colore:
Assortiti
Blue
Clear
Green
Orange
Red
Trasparente
Violet
Yellow
Tipo di chiusura:
A cupola
Domed Cap
Piatto
Product Type:
8-Strip Domed PCR Tube Cap
PCR Caps
Strip di 8 tappi a cupola per provette per PCR
Strip di 8 tappi piatti per provette per PCR
Strip di 8 tappi piatti per provette per PCR con superficie scrivibile
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 125
Codice prodotto. 12567987
Marca: Axygen™ PCR02CPO
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Tappi a cupola o piatti in strip da 8 per provette per PCR Axygen
Axygen polypropylene, thin wall PCR tubes with and without caps are designed to fit standard 96-well blocks and are available in an assortment of colors. The consistent and ultra-thin wall allows precise thermal transfer. An even insertion cap ensures a tight fit to reduce evaporation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità RNase, DNase, pyrogen-free
Colore chiusura Orange
Colore Orange
Volume (sistema metrico) 0.2 mL
Quantità 125/Pk.
Materiale chiusura Polypropylene
Da utilizzare con (apparecchiatura) 8-strips PCR tubes and 96-well PCR microplates
Sterilità Non-sterile
Materiale Polypropylene
Tipo di chiusura Domed Cap
Formato Strip
Product Type 8-Strip Domed PCR Tube Cap