Learn More
Axygen™ Tappi Axygen per provette per PCR
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15409073 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Colore:
Assortiti
Blue
Clear
Green
Orange
Red
Trasparente
Violet
Yellow
Tipo di chiusura:
A cupola
Domed Cap
Piatto
Product Type:
8-Strip Domed PCR Tube Cap
PCR Caps
Strip di 8 tappi a cupola per provette per PCR
Strip di 8 tappi piatti per provette per PCR
Strip di 8 tappi piatti per provette per PCR con superficie scrivibile
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 125
Codice prodotto. 15409073
Marca: Axygen™ PCR02CPC100
Tappi a cupola o piatti in strip da 8 per provette per PCR Axygen
Axygen polypropylene, thin wall PCR tubes with and without caps are designed to fit standard 96-well blocks and are available in an assortment of colors. The consistent and ultra-thin wall allows precise thermal transfer. An even insertion cap ensures a tight fit to reduce evaporation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità Certified RNase-DNase-free
Colore Clear
Volume (sistema metrico) 0.2 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) 8 strip PCR tubes and 96-well microplates
Sterilità Non-sterile
Materiale Polypropylene
Tipo di chiusura Domed Cap
Formato 1 x 8 Strip Caps
Product Type PCR Caps