Learn More
Axygen™ Conical Centrifuge Tubes
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-4909436 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
50 mL
Imballaggio:
25 Tubes and Caps/Rack, 20 Racks/Cs.
Bag
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Codice prodotto. 11324175
Marca: Axygen™ SCT15ML500
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Graduated tubes with conical bottom
  • Rated to 12,000 RCF
  • Printed graduations and writing area for sample identification
  • Screw caps can be closed with one hand.
  • Sterile options are also available.
  • RNase-/DNase-free
  • Nonpyrogenic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Cap Style Screw Cap
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema metrico) 15 mL
Colore Clear
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con (applicazione) For sample identification
Include Screw cap
Imballaggio 25 Tubes and Caps/Rack, 20 Racks/Cs.
Sterilità Non-sterile
Forma del fondo Conical
RCF max 12,000 x g