Learn More
Axygen™ Serbatoi per reagenti monouso con fondo a V Axygen™
Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 ml
50 mL
100 mL
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Imballaggio:
100/Cs.
100/contenitore
200/Cs.
Confezionate singolarmente, 100/confezione
Divided; 200/Cs.
Divided; Individually Wrapped; 100/Cs.
Individually Wrapped; 100/Cs.
Suddivise, 100/confezione
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
Descrizione
Designed to accommodate all multichannel pipettor
Axygen disposable reservoirs are designed to accommodate all multichannel pipettors. Four corners and a sharp V-bottom shape ensure maximum sample retrieval. All reservoirs are white.
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ANSI, RNase/DNase-free, non-pyrogenic |
| Colore | White |
| Capacità (sistema metrico) | 100 mL |
| Materiale | Polystyrene |
| Sterilità | Sterile |
| Tipo | Serbatoio reagente |
| N. per custodia | 100/Cs. |
| N. per confezione | 100/Pk. |
| Imballaggio | Individually Wrapped; 100/Cs. |
| Monouso | Single-use |