Learn More
Axygen™ Serbatoi per reagenti monouso con fondo a V Axygen™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 12597967 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 ml
50 mL
100 mL
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Imballaggio:
100/Cs.
100/contenitore
200/Cs.
Confezionate singolarmente, 100/confezione
Divided; 200/Cs.
Divided; Individually Wrapped; 100/Cs.
Individually Wrapped; 100/Cs.
Suddivise, 100/confezione
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
Codice prodotto. 12597967
Marca: Axygen™ RESV50
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Designed to accommodate all multichannel pipettor
Axygen disposable reservoirs are designed to accommodate all multichannel pipettors. Four corners and a sharp V-bottom shape ensure maximum sample retrieval. All reservoirs are white.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ANSI, RNase/DNase-free, non-pyrogenic
Colore White
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Materiale Polystyrene
Sterilità Non-sterile
Tipo Serbatoio reagente
N. per custodia 100/Cs.
N. per confezione 100/Pk.
Imballaggio 100/Cs.