Learn More
Axygen™ Eppendorf™ Compatible Pipet Tips
Codice prodotto. 12545667 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Stile punta:
Eppendorf
Low Retention
Imballaggio:
Bulk
Racked
Dimensione della confezione:
pezzi 1152
pezzi 3456
pezzi 5000
Codice prodotto. 12545667
Marca: Axygen TE1004BLRS
Edge
Compatible with Eppendorf and Biohit pipets
  • Available in sterile or nonsterile forms
  • e-Beam irradiated to prevent product degradation
  • Maxymum recovery tips allows complete sample retrieval and greater tip-to-tip precision
  • Graduation marks at 110 μL and 500 μL, allows visual confirmation of pipettor draw volume
  • Volume: 1000 μL
  • Color: Blue
Order Info
  • Bulk packed: 500 Tips/Pack. 10 Packs/Cs.
  • Racked: 96 Tips/Rack, 12 Racks/Pack, 3 Packs/Cs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 1000 μL
Sterilità Sterile
Colore Blue
Formato In rack
Stile punta Low Retention
Imballaggio Racked
Da utilizzare con (apparecchiatura) Eppendorf
Graduato Yes
Graduazioni 110 and 500μL