Learn More
Axygen™ Gel Cutting Tips: 1.1 x 6.5mm
Codice prodotto. 12548017 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Formato:
BUlk
In rack
Dimensione della confezione:
pezzi 2400
pezzi 2500
pezzi 480
Codice prodotto. 12548017
Marca: Axygen™ TGL1165R
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Universal fit for research grade pipettes.
Axygen™ Gel Cutting Tips are designed to remove bands from agarose gel. These polypropylene tips are nonpyrogenic and RNase-/DNase-free.
  • Designed for removing bands from agarose gel
  • One handed operation
  • Push button gel release
  • Ejector button tip release
  • Avoid cross contamination
  • Tips fit standard 1000 μL pipettors
  • These polypropylene tips are nonpyrogenic and RNase-/DNase-free.
  • Nonpyrogenic
  • Nonsterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 1000 μL
Sterilità Non sterile
Colore Trasparente
Lunghezza (sistema metrico) 1.1 x 6.5 mm
Dichiarazioni di pulizia DNase, RNase Free
Formato In rack
Stile punta Gel Loading
Imballaggio 48 Tips/Rack, 10 Racks/Pk, 5 Packs/Cs
Graduato Yes
Materiale Polipropilene
Graduazioni 2, 5μL