Learn More
Axygen™ Gel Cutting Tips: 1.1 x 6.5mm
Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Formato:
BUlk
In rack
Dimensione della confezione:
pezzi 2400
pezzi 2500
pezzi 480
Descrizione
Axygen™ Gel Cutting Tips are designed to remove bands from agarose gel. These polypropylene tips are nonpyrogenic and RNase-/DNase-free.
- Designed for removing bands from agarose gel
- One handed operation
- Push button gel release
- Ejector button tip release
- Avoid cross contamination
- Tips fit standard 1000 μL pipettors
- These polypropylene tips are nonpyrogenic and RNase-/DNase-free.
- Nonpyrogenic
- Nonsterile
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | 1000 μL |
| Sterilità | Non sterile |
| Colore | Trasparente |
| Lunghezza (sistema metrico) | 1.1 x 6.5 mm |
| Dichiarazioni di pulizia | DNase, RNase Free |
| Formato | In rack |
| Stile punta | Gel Loading |
| Imballaggio | 48 Tips/Rack, 10 Racks/Pk, 5 Packs/Cs |
| Graduato | Yes |
| Materiale | Polipropilene |
| Vedi altri risultati |