Learn More
Axygen™ LightCycler 480 Compatible PCR Plates, 96-well
Codice prodotto. 12739628 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Clear
Dimensione della confezione:
pezzi 50
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
12739628 Clear pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12739628 Fornitore Axygen™ N. del fornitore PCR96LC480CNF
Spedizione stimata: 07-01-2027
Aggiungi al carrello
96-well plate is designed to fit the Roche LightCycler™ 480
  • Certified RNase- and DNase-free
  • Nonsterile
  • Large print alphanumeric grid for ease of well identification
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Codice a barre No Barcode
Certificazione/Conformità RNase, DNase-free
Formato Standard
Matrice 8 x 12
Colore Clear
Product Type PCR Microplate
Da utilizzare con (apparecchiatura) For Roche light cycler 480
No. of Wells 96
Sterilità Non-sterile
Forma pozzetto circolare
Da utilizzare con (applicazione) RT-PCR
Include Printed alphanumeric grid
N. per custodia 50/Cs.
N. per confezione 10/Pk.