Learn More
Corning™ Axygen™ Mini Plate Spinner Centrifuge
Codice prodotto. p-8015410 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Include:
EU Plug
UK Plug
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15582995
Marca: Corning™ PLATESPINNER230EU
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Use before and after thermal cycling to improve PCR yield. Corning™ Axygen™ Mini Plate Spinner Centrifuge accepts skirted and non-skirted PCR plates.
  • Capacity for two standard plates
  • Top loading design
  • Exceptionally small footprint
  • Starts and stops in seconds
  • Use before and after thermal cycling to improve PCR yield
  • Quickly spin down droplets and condensation
  • Accepts skirted and non-skirted and all standard PCR plates
  • Less than ¼ the size of most plate centrifuges
  • Maximum Capacity: 2 standard PCR or microtiter microplates
  • Ambient Operating Range 4° to 35°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 2 PCR Plates
Velocità max 2,500 rpm
RCF max 500 x g
Include EU Plug
Requisiti elettrici 230 V 50 Hz
Dimensioni (A P Diam.) 17.8 x 15.2 x 15.2 cm
Gamma di temperatura 4°C to 35°C
Profilo (accelerazione/frenata) Starts and stops in seconds