Learn More
Axygen™ Serbatoi per reagenti Axygen™ a basso profilo multipozzetto
Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
32 mL
84 mL
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Canali:
8
12
Imballaggio:
25/Cs.
25/contenitore
Individually Wrapped; 25/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 25
Descrizione
Corning offers a complete line of Axygen single-well and multiple-well reagent reservoirs which are available in multiple formats for automated and manual use. All reservoirs are designed to comply with standard ANSI/SLAS footprint dimensions for microplates and are compatible with most automation workstations. Reagent reservoirs are manufactured with polypropylene for excellent chemical resistance.
- Durable and cost effective
- Various formats for multiple applications
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ANSI/SLAS, RNase/DNase-free, non-pyrogenic |
| Colore | Clear |
| Capacità (sistema metrico) | 84 mL |
| Materiale | Polypropylene |
| Sterilità | Sterile |
| Tipo | Serbatoio reagente |
| N. per custodia | 25/Cs. |
| N. per confezione | 1/Pk. |
| Imballaggio | Individually Wrapped; 25/Cs. |
| Volume (sistema metrico) pozzetto | 7 mL |
| Vedi altri risultati |