Learn More
Axygen™ Serbatoi per reagenti Axygen™ a basso profilo multipozzetto
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11350265 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
32 mL
84 ml
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Canali:
8
12
Imballaggio:
25/Cs.
25/contenitore
Individually Wrapped; 25/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 25
Codice prodotto. 11350265
Marca: Axygen™ RESMW8LP
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Manufactured with virgin polypropylene for excellent chemical resistance
Corning offers a complete line of Axygen single-well and multiple-well reagent reservoirs which are available in multiple formats for automated and manual use. All reservoirs are designed to comply with standard ANSI/SLAS footprint dimensions for microplates and are compatible with most automation workstations. Reagent reservoirs are manufactured with polypropylene for excellent chemical resistance.
  • Durable and cost effective
  • Various formats for multiple applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ANSI/SLAS, RNase/DNase-free, non-pyrogenic
Colore Clear
Capacità (sistema metrico) 32 mL
Materiale Polypropylene
Sterilità Non-sterile
Tipo Serbatoio reagente
N. per custodia 25/Cs.
N. per confezione 25/Pk.
Imballaggio 25/Cs.
Volume (sistema metrico) pozzetto 4 mL
Canali 8