Learn More
Axygen™ Provette per PCR Axygen™ con tappo piatto da 0.2 ml
Codice prodotto. 12545627 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Colore:
Assorted
Blue
Green
Orange
Red
Spectrum
Trasparente
Violet
Yellow
Product Type:
Provetta per PCR a parete sottile
Thin Wall PCR Tube
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 10000
Codice prodotto. 12545627
Marca: Axygen™ PCR02SP
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Per blocchi da 96 pozzetti standard. Le provette per PCR Axygen™ con tappo piatto da 0.2 ml sono realizzate in polipropilene non sterile. La parete delle provette coniche è sottile e di spessore omogeneo. I tappi a tenuta assicurano i campioni e ne impediscono l'evaporazione. Disponibilità di colori assortiti.
Designed to fit standard 96-well blocks. Axygen™ PCR Tubes with Flat Cap, 0.2m are constructed of non-sterile polypropylene. Each conical tube features thin and consistent wall thickness. Tight-fitting cap secures contents and prevents evaporation. Available in an assortment of colors.
  • Quantitative PCR compatible tubes for a wide range of real-time PCR instruments
  • Ultra-thin and consistent wall thickness allows precise thermal transfer
  • Even insertion cap seals full length for a tight fit that prevents sample evaporation
  • Maxymum Recovery™ option provides ultra-low retention and high yield
  • Certified RNase-/DNase-free and nonpyrogenic
  • Manufactured with 99.9% pure virgin polypropylene
  • Available in a wide variety of colors to support color-coding
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità RNase, DNase, pyrogen-free
Colore Spectrum
Volume (sistema metrico) 0.2 mL
Quantità 1000/Pk., 10Pk./Cs.
Materiale chiusura Polypropylene
Da utilizzare con (apparecchiatura) Standard 96-well blocks of real-time PCR instruments and thermal transfer applications
Forma Conical
Sterilità Non-sterile
Materiale Polypropylene
Tipo di chiusura Flat Cap
Formato Tube
Product Type Thin Wall PCR Tube