Learn More
Axygen™ PlateMax™ Semi-Automated Plate Sealer Accessory, Heat Sealing Films
Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Product Type:
Heat Sealing Film for Compound Storage
Heat Sealing Film for qPCR
Peelable Heat Sealing Film
Peelable Heat Sealing Film for qPCR
Pierceable Aluminum Heat Sealing Film
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Descrizione
Axygen PlateMax microplate heat sealing films are designed for applications ranging from PCR and Real-time PCR to storage. They can be used in a wide range of temperatures making them suitable for nearly any application.
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Plate Sealing |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | PlateMax Plate Sealer |
| Materiale | Polyester |
| N. per custodia | 500/Cs. |
| N. per confezione | 100/Pk. |
| Product Type | Heat Sealing Film for qPCR |
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur