Learn More
Axygen™ Polypropylene Microtubes with Blue Screw Cap
Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.5 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Specifica
Specifica
| Cap Style | Screw Cap |
| Colore chiusura | Blue |
| Capacità (sistema metrico) | 0.5 mL |
| Materiale | Polypropylene |
| Include | Screw Cap, O-ring |
| N. per confezione | 4000Pack |
| Imballaggio | 4000Pack |
| Sterilità | Sterile |
| Graduated | No |
| Tipo di chiusura | Screw Cap |