Learn More
Axygen™ Aerosol Barrier Micropipette Tips
Codice prodotto. 12605475 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.5 to 50 μL
1 to 150 μL
100 to 1000 μL
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 10000
pezzi 960
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Sterilità unitSize
12605475 0.5 to 50 μL Non sterile pezzi 1000
12541358 0.5 to 50 μL Non sterile pezzi 10000
12665475 100 to 1000 μL Non sterile pezzi 1000
12581348 100 to 1000 μL Non sterile pezzi 10000
11366054 1 to 150 μL Sterile pezzi 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 12605475 Fornitore Axygen™ N. del fornitore TF50
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Axygen™ Aerosol Barrier Micropipette Tips allow free passage of air while blocking aerosol contamination.
  • Technologically advanced filter material
  • Filter membrane contains no leachable additives
  • Available with Maxymum Recovery™ surface for improved accuracy and maximum sample recovery
  • Available in bulk, or racked (sterile)
  • Available in a variety of material contact tip options
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 0.5 to 50 μL
Filtrato Con filtro
Sterilità Non sterile
Colore Trasparente
Autoclavabile Autoclavable
Dichiarazioni di pulizia DNase, RNase Free
Formato BUlk
Stile punta Universal
Imballaggio Bulk = 1000 tips/pack
Product Type Aerosol Barrier Micropipette Tips
Da utilizzare con (apparecchiatura) Universal Fit
Materiale Polipropilene