Learn More
Axygen™ Aerosol Barrier Micropipette Tips
Codice prodotto. 12665475 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.5 to 50 μL
1 to 150 μL
100 to 1000 μL
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 10000
pezzi 960
Codice prodotto. 12665475
Marca: Axygen™ TF150
Axygen™ Aerosol Barrier Micropipette Tips allow free passage of air while blocking aerosol contamination.
  • Technologically advanced filter material
  • Filter membrane contains no leachable additives
  • Available with Maxymum Recovery™ surface for improved accuracy and maximum sample recovery
  • Available in bulk, or racked (sterile)
  • Available in a variety of material contact tip options
Specifica
Volume (sistema metrico) 100 to 1000 μL
Filtrato Con filtro
Sterilità Non sterile
Colore Trasparente
Autoclavabile Autoclavable
Dichiarazioni di pulizia DNase, RNase Free
Formato BUlk
Stile punta Universal
Imballaggio Bulk = 1000 tips/pack
Product Type Aerosol Barrier Micropipette Tips
Da utilizzare con (apparecchiatura) Universal Fit
Materiale Polipropilene