Learn More
Axygen™ Screw Cap Tubes without Caps: Conical
Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Colore:
Amber
Clear
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Capacità (sistema metrico):
0.5 mL
1.5 mL
2 mL
Forma del fondo:
Conical
Elangated Conical
missing translation for 'unitSize'
pezzi 4000
pezzi 500
Description
Serve a broad range of laboratory needs including collection, processing, centrifugation, storage and packaging/shipping
- Tube volumes from 0.5 to 2.0mL
- Choose clear or amber
Specifications
Specifications
| Certificazione/Conformità | RNase, DNase, pyrogen-free |
| Capacità (sistema metrico) | 2 mL |
| Colore | Clear |
| Materiale | Polypropylene |
| Imballaggio | 500 Tubes/Pk., 8 Packs/Cs. |
| Sterilità | Non-sterile |
| Graduated | No |
| Tipo di chiusura | Not Included |
| Forma del fondo | Conical |
| RCF max | 20,000 x g |