Learn More
Axygen™ Screw Cap Tubes without Caps: Self-Standing
Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Colore:
Amber
Clear
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Capacità (sistema metrico):
0.5 mL
1.5 mL
2 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 4000
pezzi 500
Descrizione
Axygen microcentrifuge tubes feature a screw cap that provides a tight secure seal. Screw cap tubes are available in a variety of colors with a conical or self-standing bottom. Sterile options are also available.
- Maximum G-force is 20,000 RCF.
- RNase-/DNase-free
- Nonpyrogenic
Tubes, with Cap, Sterile
All sterile screw cap microcentrifuge tubes are pre-assembled with non-looped caps with O-Rings.
Colored-cap versions are also available in sterile format.
Order Info
Caps sold separately.
Specifica
Specifica
| Cap Style | Screw Cap |
| Certificazione/Conformità | RNase, DNase, pyrogen-free |
| Capacità (sistema metrico) | 0.5 mL |
| Colore | Amber |
| Materiale | Polypropylene |
| N. per confezione | 500/Pk. |
| Imballaggio | 500 Tubes/Pk., 8 Packs/Cs. |
| Sterilità | Non-sterile |
| Graduated | No |
| Tipo di chiusura | Not Included |
| Vedi altri risultati |