Learn More
Axygen™ Screw Cap Tubes without Caps: Self-Standing
Codice prodotto. 12779598 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Colore:
Amber
Clear
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Capacità (sistema metrico):
0.5 mL
1.5 mL
2 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 4000
pezzi 500
Codice prodotto. 12779598
Marca: Axygen™ ST050SSS
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Self-standing tubes
Axygen microcentrifuge tubes feature a screw cap that provides a tight secure seal. Screw cap tubes are available in a variety of colors with a conical or self-standing bottom. Sterile options are also available.
  • Maximum G-force is 20,000 RCF.
  • RNase-/DNase-free
  • Nonpyrogenic
Tubes, with Cap, Sterile
All sterile screw cap microcentrifuge tubes are pre-assembled with non-looped caps with O-Rings.
Colored-cap versions are also available in sterile format.
Order Info
Caps sold separately.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità RNase, DNase, pyrogen-free
Capacità (sistema metrico) 0.5 mL
Colore Clear
Materiale Polypropylene
Imballaggio Bag
Sterilità Sterile
Graduated No
Tipo di chiusura Not Included
Forma del fondo Conical
RCF max 20,000 x g