Learn More
Axygen™ Screw Cap Tubes without Caps: Self-Standing with Conical Bottoms
Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Colore:
Clear
Sterilità:
Sterile
Capacità (sistema metrico):
1.5 mL
2 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 4000
pezzi 500
Descrizione
Serve a broad range of laboratory needs including collection, processing, centrifugation, storage and packaging/shipping
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | RNase, DNase, pyrogen-free |
| Capacità (sistema metrico) | 2 mL |
| Colore | Clear |
| Materiale | Polypropylene |
| Imballaggio | Bag |
| Sterilità | Sterile |
| Tipo di chiusura | Not Included |
| Forma del fondo | Conical |
| RCF max | 20,000 x g |