Learn More
Axygen™ Screw Cap Tubes without Caps: Self-Standing with Conical Bottoms
Codice prodotto. 12739608 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Colore:
Clear
Sterilità:
Sterile
Capacità (sistema metrico):
1.5 mL
2 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 4000
pezzi 500
Codice prodotto. 12739608
Marca: Axygen™ ST150SSCS
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Self-standing tubes
Serve a broad range of laboratory needs including collection, processing, centrifugation, storage and packaging/shipping
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità RNase, DNase, pyrogen-free
Capacità (sistema metrico) 1.5 mL
Colore Clear
Materiale Polypropylene
Imballaggio Bag
Sterilità Sterile
Tipo di chiusura Not Included
Forma del fondo Conical
RCF max 20,000 x g