Learn More
Axygen™ Screw Caps with O-rings
Codice prodotto. 12729388 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Colore:
Assorted
Blue
Brown
Clear
Gray
Green
Orange
Pink
Red
Violet
White
Yellow
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Formato:
Looped
Non-looped
Dimensione della confezione:
pezzi 4000
pezzi 500
Codice prodotto. 12729388
Marca: Axygen™ SCOLPO
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Select looped or non-looped format
Axygen microcentrifuge tubes feature a screw cap that provides a tight secure seal. Screw cap tubes are available in a variety of colors with a conical or self-standing bottom. Sterile options are also available.
  • Maximum G-force is 20,000 RCF.
  • RNase-/DNase-free
  • Nonpyrogenic
Tubes, with Cap, Sterile
All sterile screw cap microcentrifuge tubes are pre-assembled with non-looped caps with O-Rings.
Colored-cap versions are also available in sterile format.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Include O-ring
Materiale Polypropylene
Colore Orange
Formato Looped
N. per confezione 500/Pk.
N. per custodia 4000/Cs.
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Both skirted and non-skirted variations of the 0.5 mL, 1.5 mL, and 2 mL microcentrifuge tubes