Learn More
Axygen™ Screw Caps without O-rings
Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Colore:
Green
Orange
Formato:
Non-looped
Dimensione della confezione:
pezzi 4000
pezzi 500
Beschreibung
- Choose from a variety of colors
Spezifikation
Spezifikation
| Materiale | Polypropylene |
| Colore | Green |
| Formato | Non-looped |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Both skirted and non-skirted variations of the 0.5mL, 1.5mL, and 2mL microcentrifuge tubes |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur