Learn More
Axygen™ Single-Channel Micropipette
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-8665013 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
Da 20 a 200 μl
Accuracy:
±1.2/±0.6%
Precisione:
±0.6/±0.2%
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Accuracy Precisione unitSize
10369589 Da 20 a 200 μl ±1.2/±0.6% ±0.6/±0.2% Pezzo
1 options
Codice prodotto. 10369589
Marca: Axygen™ AP200
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Axygen™ Single-Channel Micropipette combines high levels of accuracy and precision with design innovations to make pipetting more comfortable during prolonged periods.
  • Thumb-friendly soft spring pipetting system reduces fatigue
  • Unique side EZIject button option reduces thumb movement
  • Finger-hook facilitates relaxed grip
  • Large push button is easy on the thumb
  • Locking feature prevents accidental volume changes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Accuracy ±1.2/±0.6%
Numero di canali 1
Tipo Micropipette
Volume (sistema metrico) Da 20 a 200 μl
Precisione ±0.6/±0.2%
Quantità 1 Pack