Learn More
Axygen™ Storage Boxes
Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Colore:
Black Opaque
Blue
Clear
Multi-color
Quantità:
Case of 2
Case of 5
Dimensione della confezione:
pezzi 2
pezzi 5
Descrizione
- Supports freezing at -80°C and autoclaving at 121°C
- Alphanumeric Sample identification
- Engieneered to simplify sample identity
- Polypropylene structure is ensured to last
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | Sample size: 1.5/2.0 mL |
| Descrizione | Autoclavable |
| Colore | Multi-color |
| Materiale | Polypropylene |
| Da utilizzare con (applicazione) | Sample Storage |
| Capacità | 100 Tubes |
| Product Type | Storage Box |
| Quantità | Case of 5 |
| Temperature Range (Metric) | -80°C to +121°C |
| Lunghezza (sistema metrico) | 14.2 cm |
| Vedi altri risultati |