Learn More
Axygen™ Micropiastre di conservazione
Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blu
Green
Trasparente
Sterilità:
Non sterile
Non-sterile
Sterile
No. of Wells:
24
48
96
384
Volume (sistema metrico) pozzetto:
μ
1.1 mL
1.8 mL
10,000 μL
1100 μl
125 μL
240 μL
5000 μL
550 μL
Tamaño de la unidad:
pezzi 25
pezzi 30
pezzi 50
Descripción
Per raccolta di campioni, camere per crescita in vitro e conservazione a lungo termine.
Le piastre per saggi e a pozzetti profondi Axygen™ vengono utilizzate per la raccolta di campioni, le camere per crescita in vitro e la conservazione a lungo termine. Realizzate in polipropilene, offrono un'eccellente resistenza chimica e resistono a temperature minime di -80 °C.
Eccellente resistenza chimica ANSI/SLAS 1-2004: Formato standard micropiastre Centrifugazione a 4.000 RCF I pozzetti a forma di rombo consentono il recupero completo del campione Su ordine specifico, sono disponibili piastre bianche e nere La superficie ultrapiatta garantisce una tenuta adeguata con pellicola termosigillante
Especificaciones
Especificaciones
| Certificazione/Conformità | ANSI, SLAS 1-2004 |
| Formato | Standard |
| Matrice | 8 x 12 |
| Autoclavabile | Sì |
| Colore | Blu |
| Materiale | Polipropilene |
| Volume (sistema metrico) pozzetto | 550 μL |
| No. of Wells | 96 |
| Sterilità | Non-sterile |
| Forma pozzetto | Conical Bottom (V-well) |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido