Learn More
Axygen™ Micropiastre di conservazione
Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Colore:
Trasparente
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
Axygen™ deep well and assay plates are used for sample collection, in vitro growth chambers and long-term storage. Made of polypropylene, they offer excellent chemical resistance and will withstand temperatures down to -80°C.
550 μL deep well plate ANSI/SLAS 1-2004: Microplates - Footprint Dimensions Ultra-flat surface ensures proper sealing with heat sealing film
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ANSI, SLAS 1-2004 |
| Formato | Standard |
| Coperchio | Without Lid |
| Matrice | 8 x 12 |
| Autoclavabile | Sì |
| Colore | Trasparente |
| Materiale | Polipropilene |
| No. of Wells | 96 |
| Sterilità | Non-sterile |
| Forma pozzetto | circolare |
| Vedi altri risultati |