Learn More
Axygen™ Tecan™ Evo MCA96 Compatible Nested Pipet Tips
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-4698975 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
50 μL
200 μL
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Colore:
Arancione
Gray
Dimensione della confezione:
pezzi 3840
Codice prodotto. 15388291
Marca: Axygen™ EV200NTRS
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
768 tips for use with Tecan Evo MCA96 multi-channel arm
  • Tip format: 96 tip
  • Tip volume range: 50 μL to 200 μL
  • Tip material: Clear polypropylene
  • RNase-/DNase-/human gDNA-free
  • Nonpyrogenic
  • Available options:
    - With or without aerosol-resistant filters
    - Nonsterile or sterile
  • Compatible heads: MCA96
  • Rack format: ANSI/SLAS
  • Rack material: Polypropylene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 200 μL
Sterilità Sterile
Colore Gray
Stile punta Round
Imballaggio Nested tip rack
Quantità 40 Racks/Cs.
Da utilizzare con (apparecchiatura) Tecan EVO MCA96
Product Line Tecan
Materiale Polipropilene