Learn More
Axygen™ Thin Wall Polypropylene PCR Tubes
Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.2 mL
0.5 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Descrizione
- Ultra-thin and consistent wall thickness allows precise thermal transfer
- Even insertion cap ensures a tight fit to prevent evaporation
- Certified RNase-/DNase-free
- Nonpyrogenic
- Nonsterile
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | RNase-/DNase-free |
| Colore | Clear |
| Descrizione | Tube with flat cap |
| Volume (sistema metrico) | 0.2 mL |
| Forma | Conical |
| Sterilità | Non-sterile |
| Materiale | Polypropylene |
| Tipo di chiusura | Flat Cap |