Learn More
Axygen™ Sistema di ricarica puntali Axygen™
Codice prodotto. 11320285 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 μl
1200 μl
200 μl
Dimensione della confezione:
pezzi 4608
pezzi 4800
pezzi 768
pezzi 960
Codice prodotto. 11320285
Marca: Axygen™ RFL300C
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Puntali per pipetta universali e stile Axygen™ in rack di ricarica facili da caricare
Axygen™ Tip Refill System contains durable refill rack that can be easily refilled by hand and is autoclavable. These translucent Racks includes color-coded inserts for tip identification and are certified RNase-/DNase free. They are available in different colors and are packaged in bulk or racks.
  • Certified to be RNase-/DNase-free
  • Nonpyrogenic
  • Translucent rack allows tips to be easily seen
  • Color-coded insert allows for easy identification of tip
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Volume (sistema metrico) 10 μl
    Sterilità Non sterile
    Colore Trasparente
    Autoclavabile Autoclavable
    Imballaggio 96 Tips/Rack, 10 Racks/Pk, 5 Packs/Cs
    Da utilizzare con (apparecchiatura) Gilson Pipetman P10, Gilson Pipetman P2, Universal Fit
    Graduato No