Learn More
Axygen™ Tube Closures
Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue
Green
Lavender
Red
White
Materiale:
Plastic
Polyethylene
Dimensioni (sistema metrico):
10 to 16 mm
12 to 13 mm
16 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10000
Descrizione
- Uniquely molded and pliable cap
- Available in range of colors
AxyCap Closures
- Fits 10mm, 12mm, 13mm and 16mm
- AxyCap seals over the rim, on smaller tubes and within 16mm tubes
- Soft pliable secondary closures
- Plastic thats piercable and allows for direct tube sampling
Specifica
Specifica
| Product Type | Test Tube Cap |
| Materiale | Polyethylene |
| Colore | Blue |
| Dimensioni (sistema imperiale) | 0.39 to 0.63 in. |
| Dimensioni (sistema metrico) | 10 to 16 mm |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 10, 12, 13, 16 mm Tubes |