Learn More
Axygen™ Tube Closures
Codice prodotto. 12591338 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue
Green
Lavender
Red
White
Materiale:
Plastic
Polyethylene
Dimensioni (sistema metrico):
10 to 16 mm
12 to 13 mm
16 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10000
Codice prodotto. 12591338
Marca: Axygen AS16MMR
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Designed to fit standard 10 to 16mm glass and plastic test tubes
  • Uniquely molded and pliable cap
  • Available in range of colors
AxyCap Closures
  • Fits 10mm, 12mm, 13mm and 16mm
  • AxyCap seals over the rim, on smaller tubes and within 16mm tubes
AxySaver Closures
  • Soft pliable secondary closures
  • Plastic thats piercable and allows for direct tube sampling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Test Tube Cap
Materiale Plastic
Colore Red
Dimensioni (sistema imperiale) 0.62 in.
Dimensioni (sistema metrico) 16 mm
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) 16 mm Tubes