Learn More
Axygen™ Universal Linear Pipette Stand
Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Colore:
Clear
Red
Posizioni:
4
6
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Axygen™ universal linear stand for four pipettors, (four single-channel, maximum of two 8-channel or 12-channel pipettors)
Specifica
Specifica
| Product Type | Pipette Stand |
| Colore | Red |
| Capacità | Single-channel Pipettes (4) or Multi-channel Pipettes (2) |
| Materiale | POM |
| Posizioni | 4 |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Pipettes |
| Lunghezza (sistema metrico) | 30.6 cm |
| Larghezza (sistema metrico) | 11 cm |
| Altezza (sistema metrico) | 23.8 cm |