Learn More
Axygen™ Axygen™ Zymark™ Rapid Plate/Sciclone e Tecan™ TEMO Acquarius Genmate: 200 μl
Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Sì
Stile punta:
Automation, Genomic/Wide Orifice
Automation, Maxymum Recovery, Round
Automation, Round
Con rack, presterilizzati, Round
Dimensione della confezione:
pezzi 4800
pezzi 960
Descrizione
- For Tecan™/Freedom EVO&trade, Te-Mo™, Aquarius, Zymark™/Caliper, RapidPlate™, and SciClone™ Systems
- For 96-well, Non-ANSI and ANSI/SLAS (384) format, number 5 polypropylene racks
- Available with or without aerosol-resistant filters
- Available sterile/non-sterile
- Available in standard or Maxymum Recovery™ style
Order Info
96 Tips/Rack, 10 Racks/Pack, 5 Packs/Case
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | 200 μL |
| Filtrato | Non-filtered |
| Sterilità | Sterile |
| Colore | Trasparente |
| Colore rack | Blue |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Dichiarazioni di pulizia | RNase-free, DNase-free, Nonpyrogenic |
| Formato | In rack |
| Stile punta | Automation, Maxymum Recovery, Round |
| Imballaggio | 96 tips/rack, 10 racks/pack, 5 packs/case |
| Vedi altri risultati |