Learn More
Axygen™ Axygen™ Zymark™ Rapid Plate/Sciclone e Tecan™ TEMO Acquarius Genmate: 200 μl
Codice prodotto. 12716679 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Stile punta:
Automation, Genomic/Wide Orifice
Automation, Maxymum Recovery, Round
Automation, Round
Con rack, presterilizzati, Round
Dimensione della confezione:
pezzi 4800
pezzi 960
Codice prodotto. 12716679
Marca: Axygen™ ZT200LRS
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Axygen™ Automation Micropipette Tips are constructed of polypropylene, and feature a variety of available options to suit your needs.
  • For Tecan™/Freedom EVO&trade, Te-Mo™, Aquarius, Zymark™/Caliper, RapidPlate™, and SciClone™ Systems
  • For 96-well, Non-ANSI and ANSI/SLAS (384) format, number 5 polypropylene racks
  • Available with or without aerosol-resistant filters
  • Available sterile/non-sterile
  • Available in standard or Maxymum Recovery™ style
Order Info
96 Tips/Rack, 10 Racks/Pack, 5 Packs/Case
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 200 μL
Filtrato Non-filtered
Sterilità Sterile
Colore Trasparente
Colore rack Blue
Autoclavabile Autoclavable
Dichiarazioni di pulizia RNase-free, DNase-free, Nonpyrogenic
Formato In rack
Stile punta Automation, Maxymum Recovery, Round
Imballaggio 96 tips/rack, 10 racks/pack, 5 packs/case
Quantità 50 Racks/Cs.
Product Type Automation Micropipette Tip
Da utilizzare con (apparecchiatura) Tecan/Freedom EVO, Te-Mo, Aquarius, Zymark/Caliper, RapidPlate, and SciClone Systems
Materiale Polipropilene