Learn More
Axygen™ Automation Tips for Zymark™/Caliper, 25 μL
Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Sterilità:
Non sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 19200
Descrizione
- Tip format: 96 tip and 384 tip
- Tip volume range: 25 μL to 200 μL
- Tip material: Clear polypropylene
- RNase-/DNase-/human gDNA-free
- Nonpyrogenic
- Available options:
- With or without aerosol-resistant filters
- Nonsterile or sterile
- Standard or Axygen™ Maxymum Recovery™ surface - Compatible heads: HV96, CAS-4200-1 (20 - 150 μL/sec.), LV96, LV384
- Rack format: Non-ANSI (96) and ANSI/SLAS (384)
- Rack material: Polypropylene
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | 30 μl |
| Filtrato | Non-filtered |
| Sterilità | Non sterile |
| Colore | Trasparente |
| Colore rack | Verde chiaro |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Dichiarazioni di pulizia | DNase, RNase Free |
| Da utilizzare con (applicazione) | Non-pyrogenic |
| Formato | In rack |
| Stile punta | Automation, Round |
| Vedi altri risultati |