Learn More
Axygen™ Axygen™ Zymark™ Rapid Plate/Sciclone e Tecan™ TEMO Acquarius Genmate: 50 μl
Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Stile punta:
Automation, Round
Con rack, Round
Filtrato:
Con filtro
Non-filtered
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Sì
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Tecan Freedom EVO, Tecan TeMo, Tecan Aquarius MCA96 head, Zymark/Caliper RapidPlate, SciClone, SciClone HV96, CAS-4200-1ch. 20-150μL/sec. head
Dimensione della confezione:
pezzi 4800
pezzi 960
Descrizione
- High throughput screening
- Volume: 50μL
- Rack Color: Light Green
- Color: Clear
- Designed for use with Zymark™ RapidPlate™, Zymark™ SciClone, Tecan™ Te-MO™, Tecan™ Genmate™ and Tecan™ Aquarius™ automated liquid handling systems
- Certified RNase, DNase and Pyrogen-Free
- Format: 96 well
Order Info
96 Tips/Rack, 10 Racks/Pack, 5 Packs/Case
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | 50 μL |
| Filtrato | Non-filtered |
| Sterilità | Non sterile |
| Colore | Trasparente |
| Colore rack | Light Green |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Certificazione/Conformità | Non-ANSI |
| Da utilizzare con (applicazione) | Maxymum Recovery™ to further improve accuracy and precision while reducing sample loss |
| Formato | In rack |
| Stile punta | Automation, Round |
| Vedi altri risultati |