Learn More
Axygen™ Axygen™ Zymark™ Rapid Plate/Sciclone e Tecan™ TEMO Acquarius Genmate: 50 μl
Codice prodotto. p-4906606 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Stile punta:
Automation, Round
Con rack, Round
Filtrato:
Con filtro
Non-filtered
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Tecan Freedom EVO, Tecan TeMo, Tecan Aquarius MCA96 head, Zymark/Caliper RapidPlate, SciClone, SciClone HV96, CAS-4200-1ch. 20-150μL/sec. head
Dimensione della confezione:
pezzi 4800
pezzi 960
Codice prodotto. 12117860
Marca: Axygen™ ZT50R
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Clear, autoclavable tips; color-coded racks.
  • High throughput screening
  • Volume: 50μL
  • Rack Color: Light Green
  • Color: Clear
  • Designed for use with Zymark™ RapidPlate™, Zymark™ SciClone, Tecan™ Te-MO™, Tecan™ Genmate™ and Tecan™ Aquarius™ automated liquid handling systems
  • Certified RNase, DNase and Pyrogen-Free
  • Format: 96 well
Order Info
96 Tips/Rack, 10 Racks/Pack, 5 Packs/Case
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 50 μL
Filtrato Non-filtered
Sterilità Non sterile
Colore Trasparente
Colore rack Light Green
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità Non-ANSI
Da utilizzare con (applicazione) Maxymum Recovery™ to further improve accuracy and precision while reducing sample loss
Formato In rack
Stile punta Automation, Round
Da utilizzare con (apparecchiatura) Tecan Freedom EVO, Tecan TeMo, Tecan Aquarius MCA96 head, Zymark/Caliper RapidPlate, SciClone, SciClone HV96, CAS-4200-1ch. 20-150μL/sec. head
Product Line Caliper Zymark
Materiale Polipropilene