Learn More
Axygen™ AxyMats™ Sealing Mats for 2mL 96 Well Plates with Square Wells
Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Descrizione
Axygen AxyMat sealing mats can be used in a wide range of temperatures for PCR and storage applications. AxyMats minimize evaporation and are made of research-grade silicone which can be autoclaved. They can be reused following a bleach wash and ethanol rinse protocol.
Specifica
Specifica
| Colore | Natural |
| Materiale | Silicone |
| Sterilità | Non-sterile |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| No. of Wells | 96 |
| N. per custodia | 50/Cs. |
| N. per confezione | 10/Pk. |
| Product Type | Sealing Mat |
| Forma pozzetto | Pozzetti quadrati |
| Plate Compatibility | 96-well Microplate, 2 mL |