Learn More
Axygen™ Axypet™ 12-Channel Pipettor
Axygen™ Axypet™ pipettors combine high levels of accuracy and precision with design innovations to make pipetting more comfortable during prolonged periods of time.
700.00€
Specifica
Numero di canali 12
Product Line Axypet™
Tipo Multi-Channel Pipettor
Warranty 3 years
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Accuracy Precisione Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Accuracy Precisione Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
10322350
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Axygen™
AP-12-10
1 to 10 μL ±8.0/ ±2.0% ±6.0/ ±1.2% Tip Type: 10 μL
700.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 18-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10899420
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Axygen™
AP-12-200
20 to 200 μL ±3.0/ ±1.0% ±1.5/ ±0.6% Tip Type: 200 μL
700.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 22-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12702796
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Axygen™
AP-12-300
50 to 300 μL ±1.6/ ±1.0% ±1.5/ ±0.6% Tip Type: 300 μL
700.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 19-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Thumb-friendly soft spring pipetting system reduces fatigue
  • 3-year warranty
  • Unique side EZIject button option reduces thumb movement
  • Finger-hook provides for a more relaxed grip
  • Large ergonomic push button is easy on the thumb during contact
  • Locking feature prevents accidental volume changes during pipetting procedures
  • Each channel of the pipettor has an individual, precision piston assembly to ensure accuracy and reproducibility from one pipetting series to the next
  • Tip manifold rotates 360°
  • Shafts withdraw when pressed against a row of tips
  • Each shaft moves independently, minimizing jamming of tips
  • Micrometer is continuously adjustable for selection of whole or fractional volumes
Specifica
Specifica
12
Axypet™
Multi-Channel Pipettor
3 years