Learn More
CORNING AXYGEN™ Axypet™ Single-Channel Macropipette
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-7146319 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 to 10 mL
1 to 5 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) unitSize
10379589 1 to 5 mL Pezzo
10039829 1 to 10 mL Pezzo
2 options
Codice prodotto. 10379589
Marca: CORNING AXYGEN™ AP5000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
CORNING AXYGEN™ Axypet™ Single-Channel Macropipette combines high levels of accuracy and precision with design innovations to make pipetting more comfortable during prolonged periods.
  • Thumb-friendly soft spring pipetting system reduces fatigue
  • 3-year warranty
  • Unique side EZIject button option reduces thumb movement
  • Finger-hook provides for a more relaxed grip
  • Large ergonomic push button is easy on the thumb
  • Locking feature prevents accidental volume changes during procedures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accuracy ±0.6/±0.5%
Numero di canali 1
Product Line Axypet
Tipo Macropipette
Volume (sistema metrico) 1 to 5 mL
Precisione ±0.25/plusmn;0.15%
Quantità 1/Pk.
Warranty 3 Years