Learn More
Axygen™ Axypet™ Single-Channel Pipettor
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-7192931 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.2 to 2 μL
2 to 20 μL
50 to 250 μL
Da 10 a 100 μl
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) unitSize
12642850 0.2 to 2 μL Pezzo
10221010 2 to 20 μL Pezzo
12632850 Da 10 a 100 μl Pezzo
10586890 50 to 250 μL Pezzo
4 options
Codice prodotto. 12642850
Marca: Axygen™ AP2
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Axygen™ Axypet™ pipettors combine high levels of accuracy and precision with design innovations to make pipetting more comfortable during prolonged periods of time.
  • Thumb-friendly soft spring pipetting system reduces fatigue
  • 3-year warranty
  • Unique side EZIject button option reduces thumb movement
  • Finger-hook provides for a more relaxed grip
  • Large ergonomic push button is easy on the thumb during contact
  • Locking feature prevents accidental volume changes during pipetting procedures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accuracy ±12.0/ ±1.5%
Descrizione Tip Type: 10 μL
Numero di canali 1
Product Line Axypet
Tipo Single-Channel Pipettor
Volume (sistema metrico) 0.2 to 2 μL
Precisione ±6.0/ ±0.7%
Warranty 3 years