Learn More
AY 9944 Dihydrochloride, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15486709
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Codice prodotto. 15486709
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J65079.MA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Inhibitor of hedgehog (Hh) signaling
Inhibitor of hedgehog (Hh) signaling
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 366-93-8
Formula molecolare C22H28Cl2N2·2HCl, C22H30Cl4N2
Sinonimo 1,4-Bis(2-chlorobenzylaminomethyl)cyclohexane dihydrochloride
Specifica
Quantità 10 mg
Descrizione White
Content And Storage 2°C to 8°C
Da utilizzare con (applicazione) Inhibitor of hedgehog (Hh) signaling
Peso formulazione 464.30g/mol
Sensibilità Hygroscopic
Product Type Signal Transduction Reagent
Forma Solid
InChI Key NRVIEWRSGDDWHP-UHFFFAOYSA-N
SMILES [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].ClC1=CC=CC=C1CNCC1CCC(CNCC2=CC=CC=C2Cl)CC1
IUPAC Name dihydrogen [(2-chlorophenyl)methyl]({[4-({[(2-chlorophenyl)methyl]amino}methyl)cyclohexyl]methyl})amine dichloride
Molecular Weight (g/mol) 464.30