missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Azafenidin 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Azafenidin |
| CAS | 68049-83-2 |
| Nomi componenti o analita | Azafenidin |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C15 H13 Cl2 N3 O |
| Concentrazione | 100 μg/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | 1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one, 2-[2,4-dichloro-5-(2-propynyloxy)phenyl]-5,6,7,8-tetrahydro- (9CI), 2-[2,4-Dichloro-5-(2-propyn-1-yloxy)phenyl]-5,6,7,8-tetrahydro-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one, Azafenidin, DPX-R 6447, Evolus, Milestone, Milestone (azafenidin herbicide) |
| InChI Formula | InChI=1S/C15H13Cl2N3O/c1-2-5-10-8-13(12(17)9-11(10)16)20-15(21)19-7-4-3-6-14(19)18-20/h1,8-9H,3-7H2 |
| SMILES | Clc1cc(Cl)c(cc1CC#C)N2N=C3CCCCN3C2=O |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto