missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Azaperone, MedChemExpress

Codice prodotto. p-200096886
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16498766

Marca: Medchem Express HYB1470

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Azaperone (R-1929) acts as a dopamine antagonist but also has some antihistaminic and anticholinergic properties. Azaperone is a pyridinylpiperazine and butyrophenone neuroleptic drug with antiemetic effects, which is used mainly as a tranquilizer in veterinary medicine.

Azaperone (R-1929) acts as a dopamine antagonist but also has some antihistaminic and anticholinergic properties. Azaperone is a pyridinylpiperazine and butyrophenone neuroleptic drug with antiemetic effects, which is used mainly as a tranquilizer in veterinary medicine.

Specifica

Materiale o nome chimico Azaperone
CAS 1649-18-9
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C19H22FN3O
Quantità 100 mg
Sinonimo R-1929
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (152.72 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (2.05 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=C(F)C=C1)CCCN2CCN(C3=NC=CC=C3)CC2
Molecular Weight (g/mol) 327.4
Peso formulazione 327.4
Percent Purity 99.77%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato