Learn More
AZD-3463, MedChemExpress
Codice prodotto. 16489237
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16489237
Marca: Medchem Express HY15609
MedChemExpress AZD-3463 (ALK/IGF1R inhibitor) is an orally active ALK/IGF1R inhibitor, with a Ki of 0.75 nM for ALK. AZD3463 induces apoptosis and autophagy in neuroblastoma cells.
AZD-3463 (ALK/IGF1R inhibitor) is an orally active ALK/IGF1R inhibitor, with a Ki of 0.75 nM for ALK. AZD3463 induces apoptosis and autophagy in neuroblastoma cells.
Specifica
Materiale o nome chimico AZD-3463
CAS 1356962-20-3
Colore Green
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C24H25ClN6O
Quantità 5 mg
Sinonimo ALK/IGF1R inhibitor
Informazioni di solubilità DMSO : 20 mg/mL (44.55 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC(C=NC(NC1=C(OC)C=C(N2CCC(N)CC2)C=C1)=N3)=C3C4=CNC5=C4C=CC=C5
Molecular Weight (g/mol) 448.95
Peso formulazione 448.95
Percent Purity 98.27%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.