Learn More
AZD2906, MedChemExpress
Codice prodotto. p-200096687
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16483236
Marca: Medchem Express HY113854
MedChemExpress AZD2906 is a selective glucocorticoid receptor (GR) agonist, increases micronucleated immature erythrocytes in the bone marrow of rats. AZD2906 shows IC50s of 2.2, 0.3, 41.6 and 7.5 nM at GR in human, rat PBMC and human, rat whole blood, respectively.
AZD2906 is a selective glucocorticoid receptor (GR) agonist, increases micronucleated immature erythrocytes in the bone marrow of rats. AZD2906 shows IC50s of 2.2, 0.3, 41.6 and 7.5 nM at GR in human, rat PBMC and human, rat whole blood, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico AZD2906
CAS 1034148-15-6
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C26H25FN4O3
Quantità 25 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 125 mg/mL (271.44 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1=CC=C(N2N=CC3=CC(O[C@@H]([C@@H](NC(C4CC4)=O)C)C5=CC=C(N=C5)OC)=CC=C23)C=C1
Molecular Weight (g/mol) 460.5
Peso formulazione 460.5
Percent Purity 99.82%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.